Learn More
Ácido 5-metoxi-2-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388056 25 g 25 g
11378056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13346.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1882-69-5
Fórmula molecular C8H6NO5
Peso molecular (g/mol) 196.14
Número MDL MFCD00151836
Clave InChI URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
PubChem CID 339209
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-nitrobenzoato
SMILES COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1877657
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 97%