Learn More
5-metoxi-2-nitrobencenamina, TRC
Código de producto. 30467022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467022 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30467022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3209805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
CAS 16133-49-6
Fórmula molecular C7H8N2O3
Cantidad 5 g
Sinónimo (5-Methoxy-2-nitrophenyl)amine, 2-Nitro-5-methoxyaniline, 3-Methoxy-6-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
SMILES COc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0535