Learn More
5-Metoxi-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496947 10 g 10 g
15486947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34046.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16133-49-6 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16133-49-6
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.152
Número MDL MFCD00179573
Clave InChI QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-nitrophenylamine, 3-amino-4-nitroanisole, 5methoxy-2-nitroaniline, 5-methoxy-2-nitrobenzenamine, 3-amino-4-nitro-anisol, 2-nitro-5-methoxyaniline, 5-methoxy-2-nitro-aniline, benzenamine, 5-methoxy-2-nitro, benzenamine,5-methoxy-2-nitro, 5-methoxy-2-nitro-phenylamine
PubChem CID 85300
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-nitroanilina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-nitroaniline
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxy-2-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Methoxy-2-nitroaniline