Learn More
5-Metoxi-2-metilindolina, TRC
Código de producto. 30483800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483800 100 mg 100 miligramos
30474010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264415100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41568-27-8
Fórmula molecular C10 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 163.22
Sinónimo 2-Methyl-5-methoxyindoline, 2,3-Dihydro-5-methoxy-2-methyl-1H-indole
Nombre IUPAC 5-metaxi-2-metil-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES COc1ccc2NC(C)Cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylindoline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-4,6-7,11H,5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0997