Learn More
5-Metoxi-2-metilindol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459277 5 g 5 g
11449277 1 g 1 g
11469277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21348.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1076-74-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol
It is employed as a reactant in preparation of indolylquinoxalines by condensation reactions, reactant in preparation of alkylindoles via Ir-catalyzed reductive alkylation, reactant in arylation reactions using a palladium acetate catalyst, reactant in enantioselective Friedel-Crafts alkylation and reactant in stereoselective synthesis of cyclopentaindolones via stereoselective [3+2] cyclopentannulation. As an indole derivative shown to be an effective inhibitor of the chlorinating activity of myeloperoxidase (MPO). Used in the metabolic synthesis of arylacetic acid anti-inflammatory synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactante en la preparación de indolilquinoxalinas por reacciones de condensación, como reactante en la preparación de alquilindoles mediante alquilación reductora catalizada por Ir, como reactante en reacciones de arilación mediante un catalizador de acetato de paladio, como reactante en la alquilación enantioselectiva de Friedel-Crafts y como reactante en la síntesis estereoselectiva de ciclopentaindolones mediante ciclopentanulación selectiva [3 + 2]. Como derivado del indol, demostró ser un inhibidor eficaz de la actividad clorinizante de la mieloperoxidasa (MPO). Se usa en la síntesis metabólica de ácido arilacético y la síntesis antiinflamatoria.
Solubilidad
Soluble en metanol (turbidez muy leve).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-74-0
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD00005620
Clave InChI VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
PubChem CID 70642
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-metil-1H-indol
SMILES COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylindole
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol (very faint turbidity.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza ≥99%