Learn More
5-Metoxi-2-metilindol, 99+%
Código de producto. 10469430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469430 25 g Frasco de vidrio 25 g
10434575 1 g Frasco de vidrio 1 g
10173220 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125940250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1076-74-0 | C10H11NO3 | 161,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-74-0
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD00005620
Clave InChI VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
PubChem CID 70642
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-metil-1H-indol
SMILES COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylindole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85°C to 88°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, II, 47
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxy-2-methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación