Learn More
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10510964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10510964 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10510964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413840010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Nombre de nota 98%
CAS 2941-69-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C9H9NOS
Número MDL MFCD00082664
Cantidad 1g
Sinónimo 5-methoxy-2-methylbenzothiazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, benzothiazole, 5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxybenzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-benzothiazole, acmc-209h8o, cambridge id 5150005, benzothiazole,5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-1, 3-benzothiazole
Clave InChI SAQMNBWVOKYKPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C2SC(C)=NC2=C1
Nombre IUPAC 5-methoxy-2-methyl-1,3-benzothiazole
Peso molecular (g/mol) 179.24
PubChem CID 76252
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 98%