Learn More
5-Metoxi-2-metilbenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405167 5 g 5 g
11495157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22584.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-69-7
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.24
Número MDL MFCD00082664
Clave InChI SAQMNBWVOKYKPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76252
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES COC1=CC=C2SC(C)=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Punto de fusión 34°C to 38°C
Índice de refracción 1.61
Cantidad 5 g
Beilstein 124232
Sinónimo 5-methoxy-2-methylbenzothiazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, benzothiazole, 5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxybenzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-benzothiazole, acmc-209h8o, cambridge id 5150005, benzothiazole,5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-1, 3-benzothiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%