Learn More
5-Metoxi-2-metilbenzoselenazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430537 5 g 5 g
11420537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22411.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2946-17-0
Fórmula molecular C9H9NOSe
Peso molecular (g/mol) 226.148
Número MDL MFCD00005558
Clave InChI LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazoline
PubChem CID 76274
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-metil-1,3-benzoselenazol
SMILES CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Densidad 1.49
Punto de ebullición 115°C to 117°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.639
Cantidad 5 g
Número UN UN3440
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.14
Porcentaje de pureza 97%