Learn More
5-Metoxi-2-metilanilina, TRC
Código de producto. 30137921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137921 5 g 5 g
30136465 10 g 10 g
30009248 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3367955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50868-72-9
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.179
Sinónimo 5-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-methylanisole, 3-Methoxy-6-methylaniline, 5-Methoxy-2-methylaniline;
Nombre IUPAC 5-metaxi-2-metil-anilina
SMILES COc1ccc(C)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylaniline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841