Learn More
5-Metoxi-2-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10516694 5 g Frasco de vidrio 5 g
10693225 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10516694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398240050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 50868-72-9
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00075057
Clave InChI RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
PubChem CID 99500
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-metilanilina
SMILES COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 46°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(CH3)NH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxy-2-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación