Learn More
5-Metoxi-2-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496648 1 g 1 g
15406658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60177.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50868-72-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-metoxi-2-metilanilina se utilizó en la preparación de N-(5-metoxi-2-metilfenil)acetamida.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50868-72-9
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00075057
Clave InChI RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
PubChem CID 99500
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-metilanilina
SMILES COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methylaniline
Punto de fusión 43°C to 46°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%