Learn More
Ácido 5-metoxi-2-metil-3-indolacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10183620 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2882-15-7 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2882-15-7
Fórmula molecular C12H13NO3
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD00005618
Clave InChI TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 5 miaa, 2-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl, n-deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 5-methoxy-methylindoleacetic acid, deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methyl indole acetic acid
PubChem CID 76151
Nombre IUPAC ácido 2-(5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acético
SMILES CC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 165°C
Color Beige o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino