Learn More
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Código de producto. 30010347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010347 5 g 5 g
30003676 10 g 10 g
17984695 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2627605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37052-78-1
Fórmula molecular C8 H8 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 180.23
Sinónimo 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methoxy- (9CI, ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione (ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxybenzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole, 2-Thio-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 5-Methoxy-1H-benzoimidazole-2-thiol, 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-Methoxy-2-mercapto-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Nombre IUPAC 5-metaxi-1H-benzimidazol-2-tiol
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0357
Porcentaje de pureza >95%