Learn More
5-Metoxi-2-mercaptobencimidazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784543 5 g Frasco de vidrio 5 g
10792861 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10784543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275370050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37052-78-1
Fórmula molecular C8H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 180.23
Número MDL MFCD00134581
Clave InChI KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
Nombre IUPAC 5-metoxi-1,3-dihidrobencimidazol-2-tiona
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Nombre de nota 99+%
Absorbancia (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm, (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm at 0nm, 0.4 max. at 360nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 255°C to 262°C
Color Marrón amarillento a blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in sodium hydroxide solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo