Learn More
Ácido 5-metoxi-2-formilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30481109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481109 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30481109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM263428250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
CAS 40138-18-9
Fórmula molecular C8H9BO4
Cantidad 250 mg
Sinónimo B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O
Nombre IUPAC Ácido (2-formil-5-metoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 179.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0594