Learn More
5-Metoxi-2-bencimidazolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445157 1 g 1 g
11455157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22580.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2080-75-3 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2080-75-3
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD00051946
Clave InChI AUPLVAKFTYFHTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-benzimidazolinone, 5-methoxy-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 2-hydroxy-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-2-hydroxybenzimidazole, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy-benzimidazolin-2-one, 5-methoxy-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-one
PubChem CID 591101
Nombre IUPAC 5-metoxi-1,3-dihidrobencimidazol-2-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-benzimidazolinone
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 141043
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.17
Porcentaje de pureza 98%