Learn More
5-Metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfonil]-1H-benzimidazol (Omeprazol Sulfona), Mikromol™
Código de producto. 17922116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922116 25 mg 25 miligramos
17920396 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922116 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-Metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfonil]-1H-benzimidazol (Omeprazol Sulfona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Nombres de analitos o componentes Omeprazole sulfone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Esomeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole USP Related Compound A, Omeprazole USP RC A, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Omeprazole Sulphone, Omeprazole Related Compound A, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity D, Esomeprazole Sodium Impurity D, Omeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfonil]-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 361.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361,1096 g/mol