Learn More
5-metoxi-2-[[(4-cloro-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-bencimidazol, Mikromol
Código de producto. 30459940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459940 4 x 25 mg 100 miligramos
30052033 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459940 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.1900254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metoxi-2-[[(4-cloro-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-bencimidazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 220757-74-4
Nombres de analitos o componentes 5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3OS/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-22-16-19-12-5-4-11(21-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(Cl)c3C)nc2c1
Nombre IUPAC 2-[(4-cloro-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfanil]-5-metoxi-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 333.84
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0703 g/mol