Learn More
5-metoxi-2-[[(3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-bencimidazol, Mikromol™
Código de producto. 30051861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051861 25 mg 25 miligramos
30049440 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051861 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metoxi-2-[[(3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-bencimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-[((3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 704910-89-4
Nombres de analitos o componentes 5-Methoxy-2-[((3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3OS/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-21-16-18-13-5-4-12(20-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)cc3C)nc2c1
Nombre IUPAC 2-[(3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfanil]-5-metoxi-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 299.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1092 g/mol