Learn More
5-Metoxi-1-naftalenol, TRC
Código de producto. 30470178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470178 5 g 5 g
30468617 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2647055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3588-80-5
Fórmula molecular C11 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo 1,5-Naphthohydroquinone Monomethyl Ether, 1-Hydroxy-5-methoxynaphthalene
Nombre IUPAC 5-metoxinaftaleno-1-ol
SMILES COc1cccc2c(O)cccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-1-naphthalenol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h2-7,12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681