Learn More
Éster de pinacol del ácido 5-metoxi-1-metilindol-2-borónico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-1-methylindole-2-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1256360-41-4 |
| Fórmula molecular | C16 H22 B N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22BNO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)14-10-11-9-12(19-6)7-8-13(11)18(14)5/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(c1)cc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)n2C |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-1-metil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol |
| Peso molecular (g/mol) | 287.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.169 |