Learn More
5-metoxi-1-indanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317606 5 g 5 g
11307606 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11165.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5111-70-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00003789
Clave InChI QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
PubChem CID 78787
Nombre IUPAC 5-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-1-indanone
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1282137
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%