Learn More
5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-ona, Mikromol™
Descripción
5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-ona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluvoxketone |
| CAS | 61718-80-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluvoxketone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H15 F3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP), Fluvoxamine Imp. D (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Impurity D, Fluvoxamine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Mostrar más |