Learn More
5-Methoxy-1-[4-(trifluorometil)fenilo]-1-pentanona Oxima (impureza de fluvoxamina), TRC
Código de producto. 30477199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477199 250 mg 250 miligramos
30473374 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM269650250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88699-84-7
Fórmula molecular C13H16F3NO2
Peso molecular (g/mol) 257.27
Sinónimo Fluvoxamine Ep Impurity I
SMILES COCCCC\C(=N/O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3