Learn More
Oxima de 5-metoxi-1-[4-(difluorometil)fenil]-1-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime |
| CAS | 1391062-36-4 |
| Fórmula molecular | C13H17F2NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17F2NO2/c1-18-9-3-2-4-12(16-17)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13,17H,2-4,9H2,1H3 |
| SMILES | COCCCCC(=NO)C1=CC=C(C=C1)C(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[1-[4-(difluorometil)fenil]-5-metoxipentilideno]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 257.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1227 |