Learn More
5-metoxi-1,3-dimetil-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole |
| CAS | 53091-80-8 |
| Fórmula molecular | C6H10N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O/c1-5-4-6(9-3)8(2)7-5/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(C)nn1C |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-1,3-dimetilpirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0793 |