Learn More
Ácido 5-metoxi-1,2-dimetil-1H-indol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 105909-93-1 |
| Fórmula molecular | C12H13NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-11(12(14)15)9-6-8(16-3)4-5-10(9)13(7)2/h4-6H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | COc1ccc2c(c1)c(C(=O)O)c(C)n2C |
| Peso molecular (g/mol) | 219.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0895 |