Learn More
Sal de potasio de 5-mercapto-3-fenil-1,3,4-tiadiazol-2(3H)tiona, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369728 10 g 10 g
11359728 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044219.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Como reactivo de complexivo para Bi, Te, Se y otros iones metálicos.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6336-51-2
Fórmula molecular C8H5KN2S3
Peso molecular (g/mol) 264.42
Número MDL MFCD00014092
Clave InChI QSKDCVGFAPHSHX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, 3-phenyl-, potassium salt, 3-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione potassium, potassium 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 3-phenyl-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione potassium, 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h thione potassium salt
PubChem CID 2775614
Nombre IUPAC potasio; 4-fenil-5-sulfanilideno-1,3,4-tiadiazol-2-tiolato
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=S)SC(=N2)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 (3H)thione potassium salt
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.43
Forma física Polvo