Learn More
Sal sódica de 5-mercapto-1H-1,2,3-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole Sodium Salt |
| CAS | 59032-27-8 |
| Fórmula molecular | C2H2N3NaS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-1,2,3-Triazole-4-thiol Sodium Salt, 4-Mercapto-1,2,3-triazole Sodium Salt, Sodium 1H-1,2,3-Triazole-4-thiolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3S.Na/c6-2-1-3-5-4-2;/h1H,(H2,3,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na]Sc1cnn[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1H-triazol-5-ilsulfanilsodio |
| Peso molecular (g/mol) | 123.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.9867 |