Learn More
5-Mercapto-1-metiltetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Mercapto-1-methyltetrazole |
| Punto de fusión | 125°C to 128°C |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Crystals or Powder or Crystalline Powder |