Learn More
5-Mercapto-1-metiltetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414407 5 g 5 g
11424407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20443.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13183-79-4 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13183-79-4
Fórmula molecular C2H4N4S
Peso molecular (g/mol) 116.14
Número MDL MFCD00037317
Clave InChI XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-mercapto-1-methyltetrazole, 1-methyl-5-mercaptotetrazole, 1-methyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-n-methyl-5-thiotetrazole, 1-methyltetrazole-5-thiol, n-methyltetrazolethiol, 1-methyl-5-tetrazolethione, 1-methyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 1-methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2723772
Nombre IUPAC 1-metil-2H-tetrazol-5-tiona
SMILES CN1NN=NC1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Mercapto-1-methyltetrazole
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.14
Porcentaje de pureza 98%