Learn More
Ácido (5-mercapto-1,3,4-tiadiazol-2-iltio)acético, 96 %
Código de producto. 11424947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424947 5 g 5 g
11414947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21882.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53723-88-9
Fórmula molecular C4H4N2O2S3
Peso molecular (g/mol) 208.268
Número MDL MFCD00129970
Clave InChI UJBXVTJYSIDCIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio acetic acid, 2-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio acetic acid, 5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanyl acetic acid, 4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio acetic acid, acetic acid, 4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole-2-ylthio acetic acid, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio acetic acid, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole-2-ylthio aceticacid, 2-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio acetic acid
PubChem CID 1714399
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-sulfanilideno-3H-1,3,4-tiadiazol-5-il)sulfanil]acético
SMILES C(C(=O)O)SC1=NNC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
Punto de fusión 165°C to 169°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.28
Porcentaje de pureza 96%