Learn More
5-Lipoxygenase-In-1, MedChemExpress
Código de producto. 16462528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462528 5 mg 5 miligramos
16450329 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00308
MedChemExpress 5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Lipoxygenase-In-1
CAS 125235-15-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N4O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (588.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C)(C)N1CC)N(C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(O)C=C4)CC3)C=C2)C1=S
Peso molecular (g/mol) 424.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.56
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation