Learn More
5-cetotilidina ((1RS,2SR)-2-(dimetilamino)-5-oxo-1-fenilciclohex-3-enocarboxilato de etilo), Mikromol™
Descripción
5-cetotilidina ((1RS,2SR)-2-(dimetilamino)-5-oxo-1-fenilciclohex-3-enocarboxilato de etilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Keto-Tilidine |
| CAS | 2732673-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Keto-Tilidine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Ketotilidine, Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate, Ethyl (1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate, Ethyl rel-(1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO3/c1-4-21-16(20)17(13-8-6-5-7-9-13)12-14(19)10-11-15(17)18(2)3/h5-11,15H,4,12H2,1-3H3/t15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | C(OCC)(=O)[C@@]1([C@@H](N(C)C)C=CC(=O)C1)C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-(dimetilamino)-5-oxo-1-fenilciclohex-3-eno-1-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |