Learn More
Ácido 5-Ceto-D-glucónico, TRC
Código de producto. 30406105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406105 200 mg
30396857 50 mg
30397153 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK191315200MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5287-64-9
Fórmula molecular C6H10O7
Peso molecular (g/mol) 194.14
Sinónimo D-xylo-5-Hexulosonic acid, 5-Oxo-D-gluconic acid, 5-Keto-D-gluconic acid, 5-keto-D-Gluconic acid
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-oxohexanoico
SMILES OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Keto-D-gluconic Acid
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13)/t3-,4+,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0427