Learn More
Ácido 5-Ceto-D-glucónico, TRC
Código de producto. 30396857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30396857 50 mg
30406105 200 mg
30397153 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30396857 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCK19131550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5287-64-9
Fórmula molecular C6H10O7
Peso molecular (g/mol) 194.14
Sinónimo D-xylo-5-Hexulosonic acid, 5-Oxo-D-gluconic acid, 5-Keto-D-gluconic acid, 5-keto-D-Gluconic acid
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-oxohexanoico
SMILES OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Keto-D-gluconic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13)/t3-,4+,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0427