Learn More
Sal de potasio de ácido 5-Keto-D-gluconico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428479 1 g 1 g
15438479 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66916.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5447-60-9 | C6H10KO7 | 233.237 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 50 mg/ml
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C6H10KO7
Peso molecular (g/mol) 233.237
Número MDL MFCD00069562
Clave InChI BJBNFUCYWPVFKM-YMDUGQBDSA-N
Sinónimo potassium 5-ketogluconate
PubChem CID 131855000
Nombre IUPAC potasio;ácido (2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-oxohexanoico
SMILES C(C(=O)C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt