Learn More
Cloruro de 5-isoxazol-5-iltiofeno-2-sulfonil, Tech., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.7 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |