Learn More
Cloruro de 5-isoxazol-5-iltiofeno-2-sulfonil, Tech., Thermo Scientific™
Código de producto. 10157712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10157712 250 mg 250 miligramos
10167712 1 g 1 g
10664575 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10157712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC16003CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 551930-53-1
Fórmula molecular C7H4ClNO3S2
Peso molecular (g/mol) 249.68
Clave InChI SSGKBJJYLTYNQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, 5-1,2-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-isoxazol-5-yl 2-thienyl sulfone, ssgkbjjyltynqd-uhfffaoysa-n, 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonoyl chloride, 5-5-isoxazolyl thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795330
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico