Learn More
5-ácido isopropilbarbitúrico, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11347096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11347096 25 g 25 g
11337096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11347096 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L07020.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7391-69-7
Fórmula molecular C7H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 170.168
Número MDL MFCD00051832
Clave InChI GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 81874
Nombre IUPAC 5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Isopropylbarbituric acid
Punto de fusión 213°C to 216°C
Beilstein 149805
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g