Learn More
5-ácido isopropilbarbitúrico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337096 5 g 5 g
11347096 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07020.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7391-69-7
Fórmula molecular C7H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 170.168
Número MDL MFCD00051832
Clave InChI GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 81874
Nombre IUPAC 5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isopropylbarbituric acid
Punto de fusión 213°C to 216°C
Beilstein 149805
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g