Learn More
5-Isopropil-m-xileno (~85%), TRC
Código de producto. 30406829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406829 500 mg -
30402776 2.5 g 2.50 g
30401559 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI874653500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4706-90-5
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.24
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-5-propano-2-ilbenceno
SMILES CC(C)c1cc(C)cc(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isopropyl-m-xylene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16/c1-8(2)11-6-9(3)5-10(4)7-11/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1252