Learn More
5-isopropil-3[4-(4-aminobencil)fenil]hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Isopropyl-3[4-(4-aminobenzyl)phenyl]hydantoin |
| CAS | 264285-90-7 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[4-[(4-Aminophenyl)methyl]phenyl]-5-(1-methylethyl)-2,4-imidazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N3O2/c1-12(2)17-18(23)22(19(24)21-17)16-9-5-14(6-10-16)11-13-3-7-15(20)8-4-13/h3-10,12,17H,11,20H2,1-2H3,(H,21,24) |
| SMILES | CC(C)C1NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cc3ccc(N)cc3)cc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-[(4-aminofenil)metil]fenil]-5-propan-2-ilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 323.389 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.163 |