Learn More
(5-Isopropil-2-metoxifenil)ácido acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 383135-03-3 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-(1-methylethyl)benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)9-4-5-11(15-3)10(6-9)7-12(13)14/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC(C(C)C)=CC=C1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(5-isopropil-2-metoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |