Learn More
Ácido 5-isopropil-2-metoxibencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348436 5 g 5 g
11338436 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17460.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 216393-63-4 | C10H15BO3 | 194.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216393-63-4
Fórmula molecular C10H15BO3
Peso molecular (g/mol) 194.037
Número MDL MFCD01318154
Clave InChI UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl, 2-methoxy-5-propan-2-ylphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-methoxy-5-propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-1cp8q, 2-methoxy-5-propan-2-yl-phenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 4589190
Nombre IUPAC ácido (2-metoxi-5-propan-2-ilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)C)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 5 g
Beilstein 9193266
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza ≥98%