Learn More
Cloruro de 5-isopropil-2-metoxibenceno-1-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 88059-65-8 |
| Fórmula molecular | C10H13O3SCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClO3S/c1-7(2)8-4-5-9(14-3)10(6-8)15(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1S(=O)(=O)Cl)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-metoxi-5-propan-2-ilbencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0274 |