Learn More
5-Isopropil-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30389739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389739 25 mg -
30389690 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82441025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60136-25-6
Fórmula molecular C12 H18 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo 2'-Deoxy-5-(1-Methylethyl)Uridine, 2'-Deoxy-5-Isopropyluridine, 5-Isopropyldeoxyuridine, Epervudine
SMILES Cc(C)C1=Cn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](Co)O2)C(=O)Nc1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Isopropyl-2'-Deoxyuridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O5/c1-6(2)7-4-14(12(18)13-11(7)17)10-3-8(16)9(5-15)19-10/h4,6,8-10,15-16H,3,5H2,1-2H3,(H,13,17,18)/t8-,9+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1216