Learn More
5-(Isocianatometilo)-1,3-benzodioxol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10600904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10600904 1 g 1 g
10247723 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10600904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50806DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 71217-46-4
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.159
Número MDL MFCD08435909
Clave InChI RIUNOJGBBOBVDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-isocyanatomethyl, 1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl, 3,4-methylenedioxy benzyl isocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isocyanate, 5-isocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-ylmethanisocyanate
PubChem CID 15932354
Nombre IUPAC 5-(isocianatometilo)-1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%