Learn More
Ácido 5-isobutil-4-nitro-1H-pirazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Isobutyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 222729-55-7 |
| Fórmula molecular | C8H11N3O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-(2-Methylpropyl)-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-4(2)3-5-7(11(14)15)6(8(12)13)10-9-5/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1[nH]nc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(2-metilpropil)-4-nitro-1H-pirazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.075 |